Wichtige Dokumente
261858
2-Cyan-6-methoxybenzothiazol
99%
Synonym(e):
6-Methoxy-2-benzothiazolcarbonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-131 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
InChIKey
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- firefly luciferin via condensation with cysteine
- luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?