Wichtige Dokumente
776823
6-Hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile
96%
Synonym(e):
2-cyano-6-hydroxybenzothiazole
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
211-213 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
InChIKey
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Arkadiy A Bazhin et al.
Nature chemical biology, 16(12), 1385-1393 (2020-08-12)
Mitochondrial membrane potential (ΔΨm) is a universal selective indicator of mitochondrial function and is known to play a central role in many human pathologies, such as diabetes mellitus, cancer and Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we report the design, synthesis