Wichtige Dokumente
261483
N,N-Dimethylacetamid-dimethylacetal
90%
Synonym(e):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
InChIKey
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones
- reagent for the synthesis of amides, diacylamines and heterocycles
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?