Wichtige Dokumente
259764
p-Toluolsulfonsäure-anhydrid
97%
Synonym(e):
(4-Methylphenyl)sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic acid anhydride, 4-Methylbenzenesulfonic anhydride, 4-Methylphenylsulfonic anhydride, 4-Toluenesulfonic acid anhydride, Toluene-4-sulfonic acid ahnydride, p-Toluenesulfonic acid anhydride, p-Toluenesulfonyl anhydride, p-Tolylsulfonyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-127 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O5S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)20(15,16)19-21(17,18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?