Wichtige Dokumente
258040
3,4-Dimethoxybenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
Veratroylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (+)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-[[N-[(4S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinyl]]carbonyl] oxazole and its enantiomer
- N-(2,5-dibromophenyl)-3,4-dimethoxybenzamide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?