Wichtige Dokumente
T69000
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Gallussäure-trimethylether, Trimethylgallussäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
bp
225-227 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
168-171 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?