Wichtige Dokumente
246107
Tribromfluormethan
98%
Synonym(e):
Fluortribrommethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
106-107 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−73.6 °C (lit.)
Dichte
2.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr3F/c2-1(3,4)5
InChIKey
IHZAEIHJPNTART-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?