Wichtige Dokumente
241032
Bromoform
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
Synonym(e):
Tribrommethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-8 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
Dichte
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Flammpunkt (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
241032-250G | 4061837595219 |
241032-50G | 4061824080742 |