Wichtige Dokumente
244929
Dichlor(ethylendiamin)platin(II)
99%
Synonym(e):
Dichloro(1,2-diaminoethane)platinum, Dichloro(1,2-ethanediamine)platinum, Platinum ethylenediamine dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Pt]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pt/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
LMABILRJNNFCPG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?