Wichtige Dokumente
238880
Methylisocyanacetat
technical grade, 95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
isonitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
InChIKey
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?