Wichtige Dokumente
238325
Allyliodid
98%
Synonym(e):
3-Iod-1-propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
Dichte
1.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICC=C
InChI
1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChIKey
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- precursor for generation of allyl radicals to study their recombination in a single pulse shock tube with gas chromatographic measurements
- reagent used with allylindium sesquiiodide in the cis-double allylation of cyclopropenes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238325-1KG | |
238325-100G | 4061838786852 |
238325-25G | 4061838786869 |