Wichtige Dokumente
233412
Ethyl(hydroximino)cyanoacetat
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Ethyl-cyan-(hydroxyimino)-acetat, Ethyl-hydroxyimino-cyanacetat, Ethylisonitrosocyanoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethyl(hydroximino)cyanoacetat, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-132 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
ester
nitrile
oxime
SMILES String
CCOC(=O)C(=N\O)\C#N
InChI
1S/C5H6N2O3/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9/h9H,2H2,1H3/b7-4+
InChIKey
LCFXLZAXGXOXAP-QPJJXVBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl(hydroxyimino)cyanoacetat wird auch als Oxyma bezeichnet. Es handelt sich um eine hocheffiziente umweltfreundlichere Alternative für die Amid- und Peptidsynthese.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.