Wichtige Dokumente
227781
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Benzyl-N-succinimidyl-carbonat, Z-OSu
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
imide
phenyl
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChIKey
MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Enantiomers of cyclic methionine analogs viz, (R)-and (S)-3-aminotetrahydrothiophene- 3-carboxylic acid.
- 1′-H-Spiro-(indoline-3,4′-piperidine) and its derivatives.
- Total synthesis of (-)-diazonamide A. and (-)-sanglifehrin A.
Cbz-OSu is widely employed to protect amino acid residues in peptide synthesis. It can also be used in N-trans diprotection of cyclen regioselectively.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?