Wichtige Dokumente
227102
2,2-Diethoxyacetophenon
>95%
Synonym(e):
α,α-Diethoxyacetophenon, Phenylglyoxal-2-diethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
>95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
227102-500G | 4061838252609 |
227102-100G | |
227102-5G |