Wichtige Dokumente
226491
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid
technical grade
Synonym(e):
Walborsky’s Reagens, tert.-Octylisocyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isonitrile
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
InChIKey
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?