Wichtige Dokumente
225800
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethan
98%
Synonym(e):
Ethylenglykol-bis-(trimethylsilylether)
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.43
Beilstein:
1744217
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
Dichte
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChIKey
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?