Wichtige Dokumente
220523
(2-Methylbutyl)amin
≥97%
Synonym(e):
1-Amino-2-methyl-butan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.4116 (lit.)
bp
94-97 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohols and water: soluble(lit.)
Dichte
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCC(C)CN
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
InChIKey
VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?