Wichtige Dokumente
21612
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam -hydrochlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinon -hydrochlorid, L-Lysin-lactam -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
Beilstein:
4820243
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (AT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
Anwendung
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride can be used to introduce caprolactam moiety during the total synthesis of bengamides, which are bioactive compounds naturally found in marine sponges.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Total synthesis of bengamide E
Liu W, et al.
Tetrahedron Letters, 43(8), 1373-1375 (2002)
Total synthesis of bengamide E and analogues by modification at C-2 and at terminal olefinic positions
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
The Journal of Organic Chemistry, 70(23), 9514-9520 (2005)
A diversity-oriented synthetic approach to bengamides
Sarabia F and S'anchez-Ruiz A
Tetrahedron Letters, 46(7), 1131-1135 (2005)