Wichtige Dokumente
212954
Eosin B
Dye content 95 %
Synonym(e):
Säurerot 91
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder, crystals or chunks
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
spirit: soluble
λmax
522 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥7000 at 515-521 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14/h1-6,25H,(H,27,28)
InChIKey
YDIYPOHFEIEJPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?