Wichtige Dokumente
210633
Azophloxin
Dye content 60 %
Synonym(e):
5-Acetamino-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz, Amido Naphthol Rot G, Säurerot 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 60%
λmax
506 nm
532 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥17000 at 529-535 nm in water at 0.02 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15N3O8S2.2Na/c1-10(22)19-14-9-13(30(24,25)26)7-11-8-15(31(27,28)29)17(18(23)16(11)14)21-20-12-5-3-2-4-6-12;;/h2-9,23H,1H3,(H,19,22)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b21-20+;;
InChIKey
WXLFIFHRGFOVCD-SERMZQFOSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?