Merck
210196
Sigma-Aldrich
Bariummanganat
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BaMnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
90%
Qualität:
technical grade
Form:
powder and chunks
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder and chunks
Dichte
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Useful for the selective oxidation of diols.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)