Wichtige Dokumente
202738
Bariumchlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Dichte
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
202738-100G | 4061838765192 |
202738-25G | 4061838765208 |
202738-5G | 4061838765215 |