439665
Strontiumchlorid
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
874 °C (lit.)
Dichte
3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
AHBGXTDRMVNFER-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.