Merck
413615
Sigma-Aldrich
Bariumiodid
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Barium diiodide
About This Item
Lineare Formel:
BaI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Produktlinie
AnhydroBeads
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
740 °C (lit.)
Dichte
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), a precursor to diamond-like carbon.
Rechtliche Hinweise
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Gurdip K Daffu et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 28(11), 501-506 (2015-08-06)
The catalytic bioscavenger phosphotriesterase (PTE) is experimentally an effective antidote for organophosphate poisoning. We are interested in the molecular engineering of this enzyme to confer additional functionality, such as improved in vivo longevity. To this aim, we developed PTE cysteine
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)