Wichtige Dokumente
199311
Tetrabromophenolblau
Dye content 75 %
Synonym(e):
3,3′,3″,4,5,5′,5″,6-Octabrom-phenolsulfonphthalein
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥75.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 75%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.) (lit.)
λmax
388 nm (2nd)
605 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥55000 at 606-616 nm in ethanol and water
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H6Br8O5S/c20-7-1-5(2-8(21)16(7)28)19(6-3-9(22)17(29)10(23)4-6)11-12(24)13(25)14(26)15(27)18(11)33(30,31)32-19/h1-4,28-29H
InChIKey
QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?