Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
M16806
2-Methoxy-4-Morpholinobenzoldiazoniumchlorid Zinkchlorid Doppelsalz
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N3O2 · 0.5 Cl4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.85
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
dry powder
mp (Schmelzpunkt)
131 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc(ccc1[N+]#N)N2CCOCC2.COc3cc(ccc3[N+]#N)N4CCOCC4
InChI
1S/2C11H14N3O2.4ClH.Zn/c2*1-15-11-8-9(2-3-10(11)13-12)14-4-6-16-7-5-14;;;;;/h2*2-3,8H,4-7H2,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChIKey
UKEGNQLCNXRWNG-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-Methoxy-4-morpholinobenzenediazonium chloride zinc chloride double salt can be used as an aromatic azide precursor to synthesize 1,2,3-triazole products via one-pot tandem click reactions with terminal alkynes.
Reactant used in multi-step click reactions for preparation of azides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?