Wichtige Dokumente
195464
2,5-Dihydroxy-1,4-benzochinon
98%
Synonym(e):
2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxy-p -benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
InChIKey
QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?