Merck
D109207
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-Benzoldiessigsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H2(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
281-283 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D109207-1G
D109207-250MG
D109207-5G4061833558652