Wichtige Dokumente
193496
2-Iodbenzylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
Brechungsindex
n20/D 1.635 (lit.)
bp
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
iodo
SMILES String
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- succinimido[3,4-b]indane
- 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
- 1-(2-iodobenzyi)-1,1-diethylamine
- 1-(2-iodobenzyl)pyrrolidine
- 1-(2-iodobenzyl)piperidine
- 1-(2-iodobenzyl)hexahydroazepine
- 4-(2-iodobenzyl)morpholine
- 4-(2-iodobenzyl)thiomorpholine
- 1-benzoyl-4-(2-iodobenzyl)piperazine
- 1-(2-iodobenzyl)indole-2-carbaldehyde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)