Wichtige Dokumente
193097
trans-3-Hexensäure
97%
Synonym(e):
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
InChIKey
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?