Wichtige Dokumente
192376
4-Brom-2,6-dimethylanilin
98%
Synonym(e):
4-Brom-2,6-xylidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 4-Brom-N-(1-(6-(1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)ethyliden)-2,6-dimethylbenzolamin
- N-(4-Brom-2,6-dimethylphenyl)-5-trimethylammoniumsalicylaldiminchlorid
- Ethinyl-funktionalisierter persistenter Perylendiimid-Multichromophor
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?