Merck
192058
Sigma-Aldrich
Poly(acrylsäure) partielles Natriumsalz -Lösung
average Mw ~240,000 by GPC, 25 wt. % in H2O
Synonym(e):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mw ~240,000 by GPC
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Na, 0.3%
Konzentration
25 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.373
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Poly(acrylic acid) partial sodium salt solution is a surface-treating polyelectrolyte used in the preparation of nanoparticles.
Anwendung
Poly(acrylic acid) partial sodium salt can be used:
  • To synthesize Eu3+-doped Gd2O3 in hollow nanoparticle structures.
  • As a sensing layer to fabricate a relative humidity sensor.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)