Merck
420344
Sigma-Aldrich
Poly(acrylsäure-Natriumsalz)
average Mw ~2,100
Synonym(e):
Natriumpolyacrylat, Poly-(natriumacrylat)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~2,100
Dichte
0.55 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Natriumpolyacrylat und Polyacrylsäure-Natrium als umweltfreundlicher Korrosionshemmer von Baustahl in normaler Salzsäure: experimenteller, spektroskopischer und theoretischer Ansatz: Untersucht die Wirksamkeit von Polyacrylsäure-Natriumsalz als Korrosionshemmer und liefert Erkenntnisse über seine Schutzmechanismen (A Ouass et al., 2021).
  • Synthese, Charakterisierung und Schwellverhalten von salzsensitivem, superabsorbierendem Hydrogel aus Maiskleie und Polyacrylsäure: Untersuchung der Synthese und der Eigenschaften eines superabsorbierenden Hydrogels aus Maiskleie und Polyacrylsäure, wobei das Schwellverhalten und mögliche Anwendungen hervorgehoben werden (M Zhang et al., 2014).
  • Hybride, doppelt vernetzte Polyacrylsäure-Hydrogele mit ultrahoher mechanischer Festigkeit, Zähigkeit und Selbstheilungseigenschaften mittels Einweichens in Salzlösung: Beschreibt die Bildung von Hochleistungs-Polyacrylsäure-Hydrogelen mit verbesserten mechanischen und selbstheilenden Eigenschaften, die für verschiedene technologische Anwendungen geeignet sind (X Li et al., 2017).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel L Miller et al.
The Annals of thoracic surgery, 95(3), 1050-1056 (2013-01-22)
Skeletal chest wall reconstruction can be a challenge, depending on the indication, location, and health of the patient; various materials are available. Recently, biomaterials that are remodelable (bovine pericardium patch; Veritas, Synovis Life Technologies Inc, St Paul, MN) or absorbable
Kang Zhong et al.
Carbohydrate polymers, 92(2), 1367-1376 (2013-02-13)
Phosphate rock (PHR), a traditional fertilizer, is abundant, but is hard to be utilized by plants. To improve the utilization of PHR, and to integrate water-retaining and controlled-release fertilizers, an agricultural superabsorbent polymer based on sulfonated corn starch/poly (acrylic acid)
Priscila Stona et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(3), 221-227 (2013-04-06)
To examine the influence of 11.5% polyacrylic acid pretreatment on the interface and bond strength of self-adhesive resin cements (Maxcem Elite, RelyX Unicem, SeT) to dentin. Fifty-six third molars were randomly divided into seven groups: RelyX ARC as control (ARC)
Chunjiao Zhou et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4627-4633 (2013-08-02)
Poly(acrylic acid) (PAA) coated-Fe3O4 superparamagnetic nano-composites were synthesized through a solvothermal technique by using cheap and environmental friendly iron salts and PAA. Each nano-composite was composed of many small primary nanocrystals. The as-synthesized products were characterized by X-ray diffraction (XRD)
Michael Dietzsch et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(9), 3080-3088 (2013-02-08)
Scale formation, the deposition of certain minerals such as CaCO3, MgCO3, and CaSO4·2H2O in industrial facilities and household devices, leads to reduced efficiency or severe damage. Therefore, incrustation is a major problem in everyday life. In recent years, double hydrophilic
Artikel
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.