Wichtige Dokumente
188549
2-Mercaptopyridin-N-oxid
99%
Synonym(e):
2-Pyridinthiol-1-oxid, Pyrithion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
69-72 °C (lit.)
SMILES String
[O-][n+]1ccccc1S
InChI
1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
InChIKey
FGVVTMRZYROCTH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?