Merck
167045
Sigma-Aldrich
Methyl-3-hydroxy-2-naphthoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
HOC10H6CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
Beilstein:
1074526
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
bp
205-207 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-11(10)13/h2-7,13H,1H3
InChIKey
YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Packaged in glass bottles
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective oxidative coupling of methyl 3-hydroxy-2-naphthoate using mono-< i> N</i>-alkylated octahydrobinaphthyl-2, 2'-diamine ligand.
Kim KH, et al.
Tetrahedron, 60(41), 9037-9042 (2004)