Wichtige Dokumente
183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Synonym(e):
Cumaran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
InChIKey
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?