Merck
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentylbutyrat
About This Item
Lineare Formel:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Form
liquid
SMILES String
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)