Wichtige Dokumente
525081
Dimethylphthalat
≥99%
Synonym(e):
DMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
viscous liquid
Selbstzündungstemp.
1033 °F
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2 °C (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
146.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
525081-4L | 4061837812866 |
525081-18L | |
525081-1L | 4061837812859 |
525081-20L |