Merck
171034
Sigma-Aldrich
tert-Nonylmercaptan, Isomermischung
≥97%
Synonym(e):
tert.-Nonanthiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H20S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(C)(C)S
InChI
1S/C9H20S/c1-4-5-6-7-8-9(2,3)10/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
MPBLPZLNKKGCGP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of Arkema Inc.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)