156841
(+)-Diethyl L-tartrat
≥99%
Synonym(e):
(+)-Diethyl-L-tartrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D +8.5°, neat
Optische Reinheit
ee: ≥99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?