Wichtige Dokumente
146706
4,4′-Dimethylbenzil
97%
Synonym(e):
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(4-methylphenyl)ethane-1,2-dione, p ,p ′-Dimethylbenzil, Bis(4-methylphenyl)ethanedione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H14O2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChIKey
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)