Wichtige Dokumente
145610
3-(Brommethyl)benzonitril
95%
Synonym(e):
α-Brom-m-tolunitril, 3-Cyan-benzylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
BrCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
InChIKey
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?