Merck
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
66-71 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
InChIKey
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)