Merck
125938
Sigma-Aldrich
Dibutylphosphit
96%
Synonym(e):
Butyl phosphite, Butyl phosphonate, Di-n-butyl hydrogen phosphite, Di-n-butyl phosphite, Dibutoxyphosphine oxide, Dibutyl hydrogen phosphite, Dibutyl phosphonate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2O)2P(O)H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
Beilstein:
1099706
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39110212
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
96%
Verunreinigungen
≤1% butanol
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
118-119 °C/11 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 7.3 g/L at 25 °C
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCO[PH](=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O3P/c1-3-5-7-10-12(9)11-8-6-4-2/h12H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
NFJPGAKRJKLOJK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dibutyl phosphite undergoes addition reaction with Schiff bases to yield 1,4-bis[N-methyl(dibutoxyphosphonyl)-1-(2-furyl)]diaminobenzene and 4,4′-bis[N-methyl(dibutoxyphosponyl)-1-phenyl]benzidine. It is antiwear and extreme-pressure additive in industrial gear oils.
Anwendung
Dibutyl phosphite was used as anti-wear agent in bio-based lubricating oil.
Sonstige Hinweise
enthält Tributyl-phosphat
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bio-Lubricants Development: The Potential Use of Boron-Containing Additives.
Dicky D and Dyah SP.
Proceeding of International Conference on Chemical and Material Engineering (2012)
Addition products of dibutyl phosphite to schiff bases.
Kraicheva I.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 134(1), 287-294 (1998)
Industrial gear oil-a study of the interaction of antiwear and extreme-pressure additives.
Fang X, et al.
Tribology International, 26(6), 395-398 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
125938-100ML4061838723765
125938-500ML4061837654824
125938-5ML