119059
3,3-Dimethyl-1-buten
≥97% (GC)
Synonym(e):
Neohexen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
6.96 psi ( 20 °C)
Assay
≥97% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
17.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?