Wichtige Dokumente
112402
Diethylsuccinat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
1,4-Diethyl butanedioate, Diethyl butanedioate, Ethyl succinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?