Wichtige Dokumente
108227
Benzanilid
98%
Synonym(e):
N-Benzoylanilin, N-Phenylbenzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
161-163 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
Funktionelle Gruppe
amide
phenyl
SMILES String
O=C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
InChIKey
ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?