Wichtige Dokumente
W312908
Biphenyl
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Dampfdichte
5.31 (vs air)
Dampfdruck
9.46 mmHg ( 115 °C)
Assay
≥99%
Form
flakes
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
geranium; green
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544) , ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?