Wichtige Dokumente
107891
2-Isopropyloxy-ethanol
99%
Synonym(e):
Ethylenglykol-monoisopropylether, Isopropylglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
42-44 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
CC(C)OCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
43 - 45 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?