Wichtige Dokumente
105937
3,4,4′-Trichlorcarbanilid
99%
Synonym(e):
1-(4-Chlorphenyl)-3-(3,4-dichlorphenyl)-harnstoff, TCC, Triclocarban
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EPA 1694
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
254-256 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble
Anwendung(en)
environmental
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
InChIKey
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
105937-500G | |
105937-100G | 4061838673299 |
105937-5G | 4061838673305 |